Learn More
Thermo Scientific™ MspI (HpaII) (10 U/μL)
Código de producto. 10339339 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3000 U
5 × 3000 U
Tamaño de la unidad:
3000 unidades
5 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10339339 3000 U 3000 unidades
10334330 5 × 3000 U 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10339339 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0541
La enzima de restricción MspI (HpaII) reconoce los sitiosC^CGG y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón Tango.
ADN lambda digerido con MspI (HpaII), agarosa al 1,4 %, 328 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C▵C G G...3'
3'...G G C▵C...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón Tango™: 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de Mg-acetato, 66 mM de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • MspI se suministra en: 10 mm de fosfato potásico (pH 7,5 a 25 °C), 200 mm de NaCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: se solapa completamente, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Extremos compatibles:
  • Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, Hin6I, MaeII, NarI, Psp1406I, SsiI, TaqI, XmiI
Nota:
MspI es un isoesquizómero de HpaII. Cuando la C externa de la secuencia CCGG se metila MspI y HpaII no pueden fragmentarse. Sin embargo, a diferencia de HpaII, MspI puede dividir la secuencia cuando el residuo C interno se metila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima MspI (HpaII)
Tampón compatible Tampón Tango 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 3000 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional