Learn More
Thermo Scientific™ MnlI (10 U/μL)
Código de producto. 10705461 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1500 U
300 U
Tamaño de la unidad:
1500 unidades
300 unidades
10705461 300 U 300 unidades
10364820 1500 U 1500 unidades
2 options
Código de producto. 10705461
Marca: Thermo Scientific™ ER1071
La enzima de restricción MnlI Thermo Scientific reconoce los sitios CCTC(7/6)^ y se corta mejor a 37 °C con el tampón G.
ADN lambda digerido con MnlI, agarosa al 1,4 %, 262 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C C T C (N)7▵...3'
3'...G G A G (N)6▵...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón G: 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 50 mm de nacl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • MnlI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25°C), 100 mM de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % de glicerol (v/v)
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: puede solaparse, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: puede solaparse, bloqueada.
Nota:
MnlI produce fragmentos de ADN que tienen una extensión de base simple 3 que son más difíciles de ligar que los fragmentos de extremo romo. MnlI puede permanecer asociada al ADN fragmentado, lo que puede provocar un desplazamiento de las bandas de ADN durante la electroforesis. Para evitar patrones atípicos de las bandas de ADN, use colorante de carga de ADN 6X y solución SDS para la preparación de muestras o caliente el ADN digerido en presencia de SDS antes de la electroforesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima MnlI
Tampón compatible Tampón G 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS Sí
Cantidad 300 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación sin cicatrices