Descripción
ADN lambda digerido con MnlI, agarosa al 1,4 %, 262 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C C T C (N)7▵...3'
3'...G G A G (N)6▵...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
- 1 tampón G: 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 50 mm de nacl y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
- MnlI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25°C), 100 mM de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % de glicerol (v/v)
Efectos de metilación:
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
- CpG: puede solaparse, sin efecto.
- EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoBI: puede solaparse, bloqueada.
Nota:
MnlI produce fragmentos de ADN que tienen una extensión de base simple 3 que son más difíciles de ligar que los fragmentos de extremo romo. MnlI puede permanecer asociada al ADN fragmentado, lo que puede provocar un desplazamiento de las bandas de ADN durante la electroforesis. Para evitar patrones atípicos de las bandas de ADN, use colorante de carga de ADN 6X y solución SDS para la preparación de muestras o caliente el ADN digerido en presencia de SDS antes de la electroforesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Sensibilidad a la metilación | No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG |
| Enzima | MnlI |
| Tampón compatible | Tampón G 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 1500 U |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación sin cicatrices |