Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra (2X) para qPCR Maxima SYBR Green/ROX
Código de producto. 11873913 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1.000 reacciones
200 reacciones
4.000 reacciones
Tamaño de la unidad:
1000 reacciones
200 reacciones
4000 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
11873913 200 reacciones 200 reacciones
11883913 1.000 reacciones 1000 reacciones
11893913 4.000 reacciones 4000 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11873913 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0221
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Solución lista para usar optimizada para qPCR y RT-qPCR de 2 pasos.
Las mezclas maestras incluyen la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y desoxinucleótidos (dNTP) en un tampón de PCR optimizado. Solo es necesario añadir la plantilla y los primers. El tinte intercalante SYBR Green I permite el análisis y la detección de ADN sin utilizar sondas de secuenciación específica.
La ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start en combinación con los tampones optimizados garantiza la sensibilidad y la especificidad de la PCR. La mezcla incluye 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato (dUTP) para realizar un control opcional de contaminación cruzada mediante uracilo-ADN glicosilasa (UDG). El uso de la mezcla maestra de qPCR Maxima SYBR Green en la PCR en tiempo real garantiza la cuantificación específica, sensible y reproducible de plantillas de ADN complementario, viral, plasmídico y genómico. Las mezclas maestras Maxima para SYBR Green qPCR son compatibles con la mayoría de los termocicladores en tiempo real.
  • Especificidad: la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de primers.
  • Sensibilidad: detecta un número bajo de copias.
  • Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud.
  • Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 2 x 1,25 ml de mezcla maestra Maxima SYBR Green/ROX qPCR (2X) que contiene ADN polimerasa Maxima Hot Start Taq, dNTPs (también dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado con colorante de referencia pasiva ROX; suficiente para reacciones de 200 x 25 μl.
• 2 x 1,25 ml de agua libre de nucleasas
Conservar a -20 °C.
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™
Línea de productos Maxima
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 200 reactions
Suficiente para 200 reacciones de 25 μl
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
N.º de reacciones 200 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 2 x 1,25 mL