Learn More
Maxima Mezcla maestra (2X) para qPCR Maxima SYBR Green, con vial de ROX independiente
Solución lista para usar optimizada para qPCR y RT-qPCR de 2 pasos.
Marca: Maxima K0252
619.00 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Descripción
The master mixes include Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and dNTPs in an optimized PCR buffer. Only template and primers need to be added. The SYBR Green I intercalating dye allows for DNA detection and analysis without using sequence-specific probes.
Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase in combination with an optimized buffer ensures PCR specificity and sensitivity. dUTP is included in the mix for optional carry-over contamination control using uracil DNA glycosylase (UDG). The use of Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes in real-time PCR ensures reproducible, sensitive and specific quantification of genomic, plasmid, viral, and cDNA templates. Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes are compatible with most real-time thermal cyclers.
- Especificidad: la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de primers.
- Sensibilidad: detecta un número bajo de copias.
- Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud.
- Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para su uso.
Especificaciones
Contiene: • 10 x 1,25 ml de mezcla maestra de qPCR Maxima SYBR Green (2X) que contiene ADN polimerasa de inicio en caliente Taq Maxima, dNTPs (también dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado; suficiente para 1000 reacciones de 25 μl. • Solución ROX de 50 μl, 50 μM • 10 x 1,25 ml de agua sin nucleasas Almacenar a -20 °C. |
|
Tubo | |
qPCR | |
Estándar | |
Maxima | |
1,000 reactions | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
1.000 reacciones | |
10 x 1,25 mL |
SYBR | |
Alto | |
ADN polimerasa Taq | |
BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene | |
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR | |
1000 Reacciones a 25 μl | |
2X | |
ADN, ADNbc |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2824180 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K0252 |
2925168 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | K0252 |
2946340 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | K0252 |
3015745 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | K0252 |
3044329 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | K0252 |