Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra (2X) para qPCR Maxima SYBR Green, con vial de ROX independiente
Código de producto. 11853923 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1.000 reacciones
200 reacciones
4.000 reacciones
Tamaño de la unidad:
1000 reacciones
200 reacciones
4000 RXN
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
11853923 200 reacciones 200 reacciones
11340760 4.000 reacciones 4000 RXN
11863923 1.000 reacciones 1000 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11853923 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0251
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Solución lista para usar optimizada para qPCR y RT-qPCR de 2 pasos.
The master mixes include Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and dNTPs in an optimized PCR buffer. Only template and primers need to be added. The SYBR Green I intercalating dye allows for DNA detection and analysis without using sequence-specific probes.
Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase in combination with an optimized buffer ensures PCR specificity and sensitivity. dUTP is included in the mix for optional carry-over contamination control using uracil DNA glycosylase (UDG). The use of Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes in real-time PCR ensures reproducible, sensitive and specific quantification of genomic, plasmid, viral, and cDNA templates. Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes are compatible with most real-time thermal cyclers.
  • Especificidad: la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de primers.
  • Sensibilidad: detecta un número bajo de copias.
  • Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud.
  • Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 2 x 1,25 ml de mezcla maestra de qPCR Maxima SYBR Green (2X) que contiene ADN polimerasa de inicio en caliente Taq Maxima, dNTPs (también dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado; suficiente para 200 reacciones de 25 μl.
• Solución ROX de 50 μl, 50 μM
• 2 x 1,25 ml de agua sin nucleasas
Almacenar a -20 °C.
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene
Línea de productos Maxima
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 200 reactions
Suficiente para 200 reacciones de 25 μl
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
N.º de reacciones 200 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 2 x 1,25 mL