Descripción
Las mezclas maestras de qPCR Maxima Probe son soluciones listas para su uso y optimizadas para los procedimientos cuantitativos de PCR en tiempo real. Las mezclas maestras incluyen la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y desoxinucleótidos (dNTP) en un tampón de PCR optimizado. Solo es necesario añadir la plantilla y los primers.
La ADN polimerasa de inicio en caliente Taq Maxima en combinación con los tampones optimizados garantiza la sensibilidad y la especificidad de la PCR. La mezcla incluye dUTP para realizar un control opcional de contaminación cruzada mediante uracilo-ADN glicosilasa (UDG). El uso de mezclas maestras de qPCR Maxima Probe en PCR en tiempo real garantiza la cuantificación específica, sensible y reproducible de plantillas de ADNc, viral, plasmídico y genómico.
Las mezclas maestras de qPCR Maxima Probe son compatibles con la mayoría de los termocicladores en tiempo real.
- Sensibilidad: detecta un número bajo de copias.
- Especificidad: la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de primers.
- Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud.
- Universal: se puede utilizar con sondas específicas de secuencia en la mayoría de los termocicladores en tiempo real
- Reproducibilidad y comodidad: la mezcla maestra 2X lista para usar minimiza los errores de pipeteo y reduce el tiempo de preparación.
Recomendada para:
PCR en tiempo real con sondas de secuenciación específica; RT-PCR en tiempo real con sondas de secuenciación específica.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contains: • 10 x 1.25 mL Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and dNTPs (also dUTP) in an optimized PCR buffer with ROX passive reference dye; sufficient for 1000 x 25 μL reactions. • 10 x 1.25 mL Nuclease-Free Water Store at -20°C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™ |
| Línea de productos | Maxima |
| Mostrar más |