Learn More
Thermo Scientific™ Colorante de carga de ADN MassRuler (6X)
Código de producto. 11813943 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
5 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11813943 5 x 1 ml 5 PCS
1 options
Código de producto. 11813943 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0621
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Prepare marcadores y muestras de ADN para su carga en geles de agarosa o poliacrilamida con el colorante de carga de ADN Thermo Scientific™ 6X MassRuler.
El colorante de carga de ADN 6X MassRuler se utiliza para la preparación de muestras y marcadores de ADN para cargado en geles de agarosa o poliacrilamida. Contiene un colorante (azul de bromofenol) para el seguimiento visual de la migración del ADN durante la electroforesis. La presencia de glicerol garantiza que el ADN del estándar y de la muestra forme una capa en el fondo del pocillo. El ácido etildiaminotetraacético (EDTA) incluido en las soluciones une los iones metálicos divalentes e inhibe las nucleasas dependientes de metales.
El colorante de carga 6X MassRuler se utiliza para electroforesis convencional del ADN (consulte las recomendaciones de uso).
Características destacadas
  • Seguimiento de un color de la migración del ADN durante la electroforesis de ADN 
  • Sin enmascaramiento de ADN durante la exposición del gel a la luz UV
  • EDTA se une con iones metálicos divalentes e inhibe las nucleasas dependientes de los metales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 6X
Compatibilidad del gel Geles de acrilamida, geles de agarosa
Etiqueta o tinte Azul de bromofenol
Tipo de producto Colorante de carga de ADN
Línea de productos MassRuler
Cantidad 5 x 1 ml