Descripción
El cebador de secuenciación Thermo Scientific M13/pUC (-46), 22-meros, es un oligonucleótido monocatenario sintético de 22-meros con extremos 5'- y 3'-hidroxilo libres. El cebador M13/pUC se hibrida en la zona del extremo 5' del gen lacZ. Todos los cebadores se suministran como soluciones acuosas de 10μM.
Aplicaciones
• Secuenciación de fragmentos de ADN insertados en el sitio de clonación múltiple (MCS) del gen lacZ de varios vectores de clonación, tales como pUC19 (Cat. No. SM0221), pTZ19R, pTZ57R, M13mp18 y pBluescript II
•Detección de colonias por PCR
Cebador de secuenciación: 5'-d(GCCAGGGTTTTCCCAGTCACGA)-3'
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Primer de secuenciación |
| Contenido y almacenamiento | Cebador de secuenciación M13/pUC (-46), 22-meros, 10μM (45 μL) Conservar a–20°C. |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Concentración | 10 μM |
| Primer | M13 |
| Cantidad | 45 μL |
| Vector | pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Formulario | Líquido |