Learn More
Thermo Scientific™ M13/pUC Sequencing Primer (-40), 17-mer
Código de producto. 10101330 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10101330 60 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10101330 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SO113
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El cebador de secuenciación Thermo Scientific M13/pUC (-40), 17-meros es un oligonucleótido monocatenario sintético de 17-meros con extremos 5'- y 3'-hidroxilo libres.
El cebador de secuenciación Thermo Scientific M13/pUC (-40), 17-meros es un oligonucleótido monocatenario sintético de 17-meros con extremos 5'- y 3'-hidroxilo libres. El cebador M13/pUC se hibrida en la zona del extremo 5' del gen lacZ. Todos los cebadores se suministran como soluciones acuosas de 10μM.
Aplicaciones
• Secuenciación de fragmentos de ADN insertados en el sitio de clonación múltiple (MCS) del gen lacZ de varios vectores de clonación, tales como pUC19 (Cat. No. SM0221), pTZ19R, pTZ57R, M13mp18 y pBluescript II
•Detección de colonias por PCR
Cebador de secuenciación: 5'-d(GTTTTCCCAGTCACGAC)-3'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Primer de secuenciación
Contenido y almacenamiento Cebador de secuenciación M13/pUC (-40), 17-meros, 10μM (60 μL)
Conservar a–20°C.
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 10 μM
Primer M13
Cantidad 60 μl
Vector pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Formulario Líquido