Learn More
Thermo Scientific™ M13/pUC sequencing primer (-20), 17-mer
Código de producto. 10744311 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10744311 10 μM cada uno
1 options
Código de producto. 10744311 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SO100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los cebadores de secuenciación M13/pUC de Thermo Scientific se recuecen en la zona del extremo 5 del gen lacZ.
Los cebadores de secuenciación M13/pUC de Thermo Scientific se recuecen en la zona del extremo 5 del gen lacZ. Todos los cebadores se suministran como soluciones acuosas de 10μM.
Aplicaciones
• Secuenciación de fragmentos de ADN insertados en el sitio de clonación múltiple (MCS) del gen lacZ de varios vectores de clonación, tales como pUC19 (Cat. No. SM0221), pTZ19R, pTZ57R, M13mp18 y pBluescript II
•Detección de colonias por PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Primer de secuenciación
Contenido y almacenamiento Cebador de secuenciación M13/pUC (-20), 17-meros 10μM
Conservar a– 20° C.
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 10 μM
Primer M13
Cantidad 10 μM
Vector pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Formulario Líquido