Descripción
El ADN Lambda se digiere por completo con las enzimas de restricción Thermo Scientific adecuadas y, a continuación, se purifica y se disuelve en tampón de almacenamiento. Los fragmentos de ADN contienen varios extremos cohesivos, en función de la enzima de restricción utilizada para la preparación del marcador.
el marcador se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4. También se puede marcar radiactivamente o no radiactivamente con Fragmento Klenow o Klenow Fragment, exo- mediante reacción de relleno (consulte los protocolos en recursos).
Características destacadas
- Dimensionamiento y cuantificación aproximada de grandes fragmentos de ADN
- Bandas nítidas
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 6X |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Etiqueta o tinte | Xileno cianol FF, azul de bromofenol |
| Listo para cargar | No |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Cantidad | 5 x 50 μg |
| Tipo de producto | Marcador de ADN/ECORI |