Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa Pfu
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
ADN polimerasa Pfu
Pfu DNA Polymerase
Pfu DNA Polymerase (recombinante)
Cantidad:
100U
500U
Tamaño de la unidad:
100 unidades
500 unidades
Descripción
Pfu DNA Polymerase is a highly thermostable DNA polymerase from the hyperthermophilic archaeum Pyrococcus furiosus. The enzyme catalyzes the template-dependent polymerization of nucleotides into duplex DNA in the 5’→3’ direction. Pfu DNA Polymerase also exhibits 3’→5’ exonuclease (proofreading) activity that enables the polymerase to correct nucleotide incorporation errors. It has no 5’→3’ exonuclease activity.
Highlights
- Eight times more accurate than Taq DNA polymerase
- Highly thermostable – remains 95% active after 2 hours incubation at 95°C
- Generates blunt-end PCR products
- Incorporates modified nucleotides (e.g., biotin-, digoxigenin-, fluorescently-labeled nucleotides)
- Increased PCR yields with native Pfu DNA Polymerase
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | ADN polimerasa Pfu |
| Cantidad | 100U |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR de alta fidelidad; generación de productos de PCR para clonación y expresión; RT-PCR para clonación y expresión de ADNc; clonación de PCR de extremos romos (1); mutagénesis de sitio dirigido, Standard PCR, Cloning, RT-PCR, Site-directed Mutagenesis |
| Termoestabilidad | sigue activo al 95 % tras 2 horas de incubación a 95° |
| Incluye | Tampón Pfu 10X de 0.6 ml con (NH4)2SO2, tampón Pfu 10X de 0.60 ml con MgSO4 y 25 mM de MgSO4 de 0.06 ml |