Learn More
Thermo Scientific™ Solución de GTP (100 mM)
Código de producto. 10629700 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
10629700 0,25 mL 0.25 ml
1 options
Código de producto. 10629700 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0461
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice aplicaciones de biología molecular con este GTP, un nucleótido altamente estable con una pureza del 99 %.
GTP Fórmula:
C10H13N5O14P3Na3
Masa molecular: 589,2 (forma ácida: 523,2)
El GTP (guanosina 5'-trifosfato) se suministra como 100 mm de solución acuosa ajustada a un pH 7,3-7,5 con NaOH. Tiene una pureza superior al 99 % y es muy estable. Puede utilizar GTP en muchas aplicaciones de biología molecular.
El GTP (guanosina 5'-trifosfato) Thermo Scientific se suministra como 100 mm de solución acuosa ajustada a un pH 7,3-7,5 con NaOH. Tiene una pureza superior al 99 % y es muy estable. Puede utilizar GTP en diferentes aplicaciones de biología molecular.
Características destacadas
• Pureza superior al 99 % confirmada por HPLC
• Probado funcionalmente en transcripción in vitro
• Alta estabilidad: estable durante dos años a -20 °C y después de múltiples ciclos de congelación-descongelación
Aplicaciones
• Síntesis de ARNa
• Síntesis de ARNip
• Amplificación de ARN
• Transcripción in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 mm
Para utilizar con (aplicación) in vitro Transcription, RNA Amplification
Contenido y almacenamiento GTP Solution, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Condiciones de envío Dry Ice
Conjugado no conjugado
Cantidad 0,25 mL
Tipo de producto Solución de CTP
Formulario Líquido