Learn More
Thermo Scientific™ Glycogen, molecular biology grade
Código de producto. 11883933 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 0,25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
11883933 2 x 0,25 mL paquete de 2
1 options
Código de producto. 11883933 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0561
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.50€
    75.65€ / paquete de 2
    Ahorro 11.85€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente la recuperación de ácidos nucleicos durante la precipitación gracias a este portador inerte.
El glucógeno es un polisacárido de gran pureza procedente de ostras. Es un portador inerte que aumenta de forma significativa la recuperación de ácidos nucleicos mediante la precipitación con alcohol. El glucógeno es insoluble en etanol y forma un precipitado que retiene los ácidos nucleicos. Durante la centrifugación, se forma un sedimento visible que facilita sobremanera la manipulación de los ácidos nucleicos precipitados. El glucógeno precipita cuantitativamente los ácidos nucleicos de soluciones diluidas con una eficacia superior a la del ARNt, la poliacrilamida lineal o el ADN fragmentado con ultrasonidos (consulte Referencias 1-4).
Ofrecemos dos formulaciones de soluciones de glucógeno acuosas que permiten una recuperación rápida y eficaz de ADN o ARN:
Glucógeno de calidad para biología molecular, recomendado para la precipitación de ADN (n.º R0561)
El glucógeno de calidad para ARN puede usarse tanto para la precipitación de ARN como de ADN (n.º R0551).
Características destacadas
  • Idóneo para una alta recuperación de oligonucleótidos (> 8 bases) y cantidades pequeñas de ADN/ARN (> 20 pg) de soluciones diluidas.
  • Forma sedimentos altamente visibles
  • No interfiere en las reacciones enzimáticas†
  • No interfiere en la electroforesis en gel de ácidos nucleicos
  • No interfiere en la determinación espectrofotométrica de la concentración de ADN/ARN, (mediciones A260 a 280)
  • Compatible con la transformación de ADN y la transfección in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glucógeno
Concentración 20 mg/mL
Tipo de producto Glucógeno
Cantidad 2 x 0,25 mL
Formulario Líquido