Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purificación de ADN genómico
Código de producto. 10571031 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10571031 100 preparaciones cada uno
1 options
Código de producto. 10571031 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    173.65€ / paquete de 1
    Ahorro 15.35€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Aísle el ADN genómico de diversas fuentes, incluyendo sangre completa, suero, líneas de células, células bacterianas y tejidos de plantas y mamíferos con este sistema de precipitación de ADN.
El kit de purificación de ADN genómico es un sistema sencillo y rápido para la purificación de ADN genómico de gran calidad procedente de varias fuentes, entre las que se incluyen: sangre completa, suero, líneas celulares, células bacterianas, tejidos de plantas y mamíferos.
El kit se basa en la precipitación selectiva de ADN mediante detergente procedente de un lisado crudo. Todo el procedimiento es rápido; solo tarda 20-25 minutos con un rendimiento típico de 2 a 10 μg de ADN genómico a partir de 0,2 ml de sangre.
El ADN genómico de alto peso molecular purificado con el kit es adecuado para uso directo en todas las aplicaciones de biología molecular comunes: PCR, FastDigest y digestión convencional de restricción, clonación, secuenciación de ADN y análisis de Southern blot.
Características destacadas
  • Eficaz: de - 2 a 10 µg de ADN genómico a partir de 0,2 ml de sangre
  • Rápido: el procedimiento tarda aproximadamente 20 minutos
  • Universal: purifica el ADN genómico de diversas fuentes
  • Flexible: fácil de ampliar y reducir
  • Seguro: no implica la extracción de fenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Solución de lisis, 40 ml
• Solución de precipitación (10X), 8 ml
• Cloruro sódico 1,2 M, 10 ml
Almacenar a temperatura ambiente.
Isolation Technology Extracción orgánica
Tipo de muestra Bacteria, Sangre, Células, Muestras líquidas (p. ej., suero), Planta, tejido, Levadura
Volumen de elución 20 to 100 μL
Tipo de producto final gDNA
Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), clonación, southern blot, secuenciación, PCR
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Cantidad 100 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tiempo de prueba 25 min
Cantidad de material de partida Bacteria: ≤20 mg
Cells: ≤106
Plant: ≤100 mg
Tissue: ≤30 mg
Serum: ≤200 μL
Whole Blood: ≤200 μL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Genomic DNA Purification Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N-trimethyl-1-tetradecanaminium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide