Learn More
Thermo Scientific™ El estándar de ADN GeneRuler Express, listo para usar
Código de producto. 10590841 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10590841 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 10590841 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SM1553
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Obtenga una separación rápida (de 5 a 15 minutos a 23 V/cm) de fragmentos de ADN bicatenario en geles de agarosa. Premezclado con colorante de carga para su carga directa en gel.
La escalera de ADN GeneRuler Express, lista para usar, se ha diseñado para la separación rápida (de 5 a 15 minutos a 23 V/cm) de fragmentos de ADN bicatenario en geles de agarosa (consulte el gráfico 1 y la tabla 1). El patrón de la banda de las escaleras express no se ve afectado por la composición del tampón de electroforesis, el voltaje o el porcentaje de gel. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN GeneRuler Express, lista para usar, se mezcla previamente con colorante de carga de ADN 6X para la carga directa en geles de agarosa.
La escalera se suministra con colorante de carga de ADN 6X para el ADN de muestra.
Características destacadas
  • Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada 
  • Ideal para una separación rápida bajo una amplia variedad de condiciones de electroforesis 
  • Bandas nítidas 
  • Bandas de referencia brillantes (en rojo)
  • Se pueden cargar directamente y permanecen estables a temperatura ambiente durante seis meses 
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 6X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G
Listo para cargar Sí
Intervalo de tamaños De 100 bp a 5000 bp
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Cantidad 50 μg
Línea de productos GeneRuler
Tipo de producto Marcador de peso molecular