Description
La escalera de ADN de rango bajo GeneRuler se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de fragmentos de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa. Es un producto ideal para electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizante. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de rango bajo GeneRuler se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4.
- Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
- Ideal para la electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizante
- Bandas nítidas
- Bandas de referencia brillantes (en rojo)
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Specifications
Specifications
| Concentración | 6X |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Etiqueta o tinte | Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G |
| Listo para cargar | No |
| Intervalo de tamaños | De 25 bp a 700 bp |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Cantidad | 50 μg |
| Línea de productos | GeneRuler |
| Tipo de producto | Marcador de peso molecular |