Learn More
Thermo Scientific™ Escalera de ADN GeneRuler Express
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11863993 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
11863993 5 x 50 μg paquete de 5
1 options
Código de producto. 11863993 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SM1552
La escalera de ADN Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler Express está diseñada para la separación rápida (de 5 a 15 min. a 23 V÷cm) de fragmentos de ADN bicatenario en geles de agarosa.
Realice una separación rápida (de 5 a 15 min. a 23 V÷cm) de fragmentos de ADN bicatenario en geles de agarosa con la escalera de ADN Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler™ Express.
El patrón de la banda de las escaleras express no se ve afectado por la composición del tampón de electroforesis, el voltaje o el porcentaje de gel. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía. La escalera de ADN GeneRuler Express se puede marcar radiactivamente con polinucleótido quinasa T4, protocolo. La escalera se suministra con colorante de carga de ADN 6X para el ADN de muestra.
  • Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
  • Ideal para una separación rápida bajo una amplia variedad de condiciones de electroforesis
  • Bandas nítidas
  • Bandas de referencia brillantes (en rojo)
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 6X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G
Listo para cargar No
Intervalo de tamaños De 100 bp a 5000 bp
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Cantidad 5 x 50 μg
Línea de productos GeneRuler
Tipo de producto Marcador de peso molecular