Descripción
Dimensione y cuantifique de forma aproximada una amplia variedad de ADN bicatenario en geles de agarosa con la escalera de ADN Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler™ Mix.
Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía. La escalera de ADN GeneRuler Mix se puede marcar radiactivamente con polinucleótido quinasa T4. La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.
- Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
- Bandas nítidas
- Bandas de referencia brillantes (en rojo)
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 6X |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Etiqueta o tinte | Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G |
| Listo para cargar | No |
| Intervalo de tamaños | De 100 bp a 10000 bp |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Contenido del kit | 6X DNA Loading Dye, 10 x 1 ml |
| Cantidad | 25 x 50 μg |
| Línea de productos | GeneRuler |
| Tipo de producto | Mezcla de marcadores de ADN |