Descripción
La escalera de ADN de 50 bp GeneRuler se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de 50 bp GeneRuler se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4.
La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
- Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
- Bandas nítidas
- Bandas de referencia brillantes (en rojo)
Spécification
Spécification
| Concentración | 6X |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Etiqueta o tinte | Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G |
| Listo para cargar | No |
| Intervalo de tamaños | De 50 bp a 1000 bp |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Cantidad | 5 x 50 μg |
| Línea de productos | GeneRuler |
| Tipo de producto | Marcador de peso molecular |