Learn More
Thermo Scientific™ Escalera de ADN de 1 kb GeneRuler Plus
Código de producto. 11813993 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Contenido del kit:
6X DNA Loading Dye, 10 x 1 ml
6X DNA Loading Dye, 2 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Contenido del kit Tamaño de la unidad
11813993 6X DNA Loading Dye, 10 x 1 ml paquete de 25
11581625 6X DNA Loading Dye, 2 x 1 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11813993 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SM1332
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Realice la selección de tamaño y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa.
La escalera de ADN de 1 kb Plus GeneRuler de 75 a 20.000 bp se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de ADN bicatenario en geles de agarosa. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de 1 kb Plus GeneRuler se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4.
La escalera se suministra con colorante de carga de ADN 6X para el ADN de muestra.
Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía. La escalera de ADN de 1 kb GeneRuler Plus se puede marcar radiactivamente con polinucleótido quinasa T4. La escalera se suministra con colorante de carga de ADN 6X para el ADN de muestra.
  • Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
  • Bandas nítidas
  • Bandas de referencia brillantes (en rojo)
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 6X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G
Listo para cargar No
Intervalo de tamaños De 75 bp a 20000 bp
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Contenido del kit 6X DNA Loading Dye, 10 x 1 ml
Cantidad 25 x 50 μg
Línea de productos GeneRuler
Tipo de producto Marcador de peso molecular