Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
Código de producto. 11531655 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11531655 250 reacciones cada uno
11521655 50 reacciones 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11531655 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0782
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice la purificación de ADN genómico a base de membrana de sílice a partir de sangre de mamíferos anticoagulada fresca o congelada, sangre almacenada, capa leucocitaria, médula ósea y líquidos orgánicos.
El mini kit de purificación de ADN genómico de sangre completa GeneJET emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitaciones lentas de alcohol. El procedimiento estándar tarda menos de 20 minutos tras la lisis celular y proporciona ADN purificado con tamaño superior a 30 kb. El ADN aislado se puede utilizar directamente en PCR, Southern Blot y reacciones enzimáticas.
El mini kit de purificación de ADN genómico de sangre completa Thermo Scientific GeneJET emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitaciones lentas de alcohol. El procedimiento estándar se realiza en menos de 20 minutos tras la lisis celular y proporciona ADN purificado con tamaño superior a 30 kb. El ADN aislado se puede utilizar directamente en PCR, Southern blotting y reacciones enzimáticas.
Aspectos destacados
Eficiente: alto rendimiento de ADN genómico de alto peso molecular
Rápido: procedimiento de 20 minutos tras la lisis celular
Cómodo: columnas de centrifugación tapadas y ensambladas con tubos de recogida
Puro: ADN puro de inhibidores de enzimas, ARN y proteínas. Listo para usar para todas las aplicaciones exigentes y PCR en tiempo real validado, PCR de criterio de valoración, PCR multiplex y digestiones de enzimas de restricción
Compatible: adecuado para una amplia variedad de muestras tales como sangre de mamíferos anticoagulada fresca o congelada (tratada con EDTA, citrato o heparina), sangre envejecida, capa leucocítica, médula ósea y fluidos corporales
Aplicaciones
• El ADN genómico aislado es ideal para su uso en procedimientos comunes de biología molecular, entre ellos:
• PCR y qPCR
• FastDigest y digestión de restricción convencional
• Southern blotting Incluye solución Solución de proteinasa K Solución de lisis Solución de tampón de lavado WB I (concentrado) Tampón de lavado II (concentrado) Tampón de elución Columnas de purificación GeneJET (preacopladas a los tubos colectores) Tubos colectores Protocolo detallado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de columna Columna de centrifugación
Contenido y almacenamiento • 5 x 1.2 mL Proteinase K Solution; store at room temperature until opened, –20°C after opening
• 120 mL Lysis Solution; room temperature
• 40 mL Wash Buffer I (concentrated); room temperature
• 40 mL Wash Buffer II (concentrated); room temperature
• 150 mL Elution Buffer; room temperature
• 250 GeneJET Purification Columns with Collection Tubes; room temperature
• 250 Collection Tubes; room temperature
Isolation Technology Columna de centrifugación
Báscula Mini
Tipo de muestra Sangre, Buffy Coat, Dried Blood Spots, Buccal Swab, Urine, Whole Blood
Volumen de elución 50 to 200 μL
Tipo de producto final gDNA
Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), clonación, southern blot, secuenciación, PCR
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Cantidad 250 reacciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tiempo de prueba < 20 min
Producción ≤65 μg
Cantidad de material de partida Bone Marrow: ≤200 μL
Buccal Swabs: 1
Buffy Coat: 200 μL
Dried Blood Spots: varies
Urine: ≤4.5 mL
Whole Blood: ≤500 μL