Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
Código de producto. 11521655 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11521655 50 reacciones 1 PCS
11531655 250 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11521655 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0781
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Realice la purificación de ADN genómico a base de membrana de sílice a partir de sangre de mamíferos anticoagulada fresca o congelada, sangre almacenada, capa leucocitaria, médula ósea y líquidos orgánicos.
El mini kit de purificación de ADN genómico de sangre completa GeneJET emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitaciones lentas de alcohol. El procedimiento estándar tarda menos de 20 minutos tras la lisis celular y proporciona ADN purificado con tamaño superior a 30 kb. El ADN aislado se puede utilizar directamente en PCR, Southern Blot y reacciones enzimáticas.
El mini kit de purificación de ADN genómico de sangre completa Thermo Scientific GeneJET emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitaciones lentas de alcohol. El procedimiento estándar se realiza en menos de 20 minutos tras la lisis celular y proporciona ADN purificado con tamaño superior a 30 kb. El ADN aislado se puede utilizar directamente en PCR, Southern blotting y reacciones enzimáticas.
Aspectos destacados
• Eficiente: alto rendimiento de ADN genómico de alto peso molecular
• Rápido: procedimiento de 20 minutos tras la lisis celular
• Cómodo: columnas de centrifugación tapadas y ensambladas con tubos de recogida
• Puro: ADN puro de inhibidores de enzimas, ARN y proteínas. Listo para usar para todas las aplicaciones exigentes y PCR en tiempo real validado, PCR de criterio de valoración, PCR multiplex y digestiones de enzimas de restricción
• Compatible: adecuado para una amplia variedad de muestras tales como sangre de mamíferos anticoagulada fresca o congelada (tratada con EDTA, citrato o heparina), sangre envejecida, capa leucocítica, médula ósea y fluidos corporales
Aplicaciones
• El ADN genómico aislado es ideal para su uso en procedimientos comunes de biología molecular, entre ellos:
• PCR y qPCR
• FastDigest y digestión de restricción convencional
• Southern blotting Incluye solución Solución de proteinasa K Solución de lisis Solución de tampón de lavado WB I (concentrado) Tampón de lavado II (concentrado) Tampón de elución Columnas de purificación GeneJET (preacopladas a los tubos colectores) Tubos colectores Protocolo detallado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de columna Columna de centrifugación
Formato Columna de centrifugación
Isolation Technology Columna de centrifugación
Báscula Mini
Tipo de muestra Sangre
Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), clonación, southern blot, secuenciación, PCR
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Línea de productos GeneJET
Tipo de producto Kit de purificación de ADN genómico
Cantidad 50 reacciones
Objetivo ADN genómico
Tiempo de prueba < 20 min
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, Guanidine hydrochloride