Learn More
Thermo Scientific™ Kit de mesopreparación de plásmidos GeneJET
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
El juego GeneJET Plasmid Midiprep Kit está diseñado para el aislamiento a gran escala de ADN plasmídico de alta calidad a partir de cultivos recombinantes de E. coli. El kit utiliza una tecnología de membrana a base de sílice en forma de una práctica columna de centrifugado. Cada preparación recupera hasta 200 μg de ADN plasmídico de alto número de copias. El ADN plasmídico purificado se puede utilizar en una amplia variedad de procedimientos de biología molecular, como la digestión endonucleasa de restricción, PCR, clonación, transformación, secuenciación automatizada, transcripción in vitro y transfección de líneas celulares sólidas.
El kit utiliza una tecnología de membrana a base de sílice en forma de una práctica columna de centrifugado. Cada preparación recupera hasta 200 μg de ADN plasmídico de alto número de copias. El ADN plasmídico purificado se puede utilizar en una amplia variedad de procedimientos de biología molecular, como la digestión endonucleasa de restricción, PCR, clonación, transformación, secuenciación automatizada, transcripción in vitro y transfección de líneas celulares sólidas.
Características destacadas
- Eficiente: alto rendimiento de hasta 200 μg de ADN plasmídico de alta calidad a partir de 50 ml de cultivo bacteriano
- Alta concentración de ADN purificado: 400 ng/μl
- Cómodo: formato de columna de centrifugación, protocolos de centrifugación o vacío
- Rápido: el procedimiento tarda 60 minutos, considerablemente más rápido que el uso de columnas de flujo por gravedad
Incluye:
Solución de resuspensión, solución de lisis, solución de neutralización, reactivo de unión de endotoxina, solución de lavado I (concentrado), solución de lavado II (concentrado), solución ARNasa A, tampón de elución (10 mM de Tris-HCl, pH 8,5), columnas de purificación GeneJET™ Midi premontadas con tubos de recolección (15 ml), tubos de recolección (15 ml)
Recomendada para:
Digestión de enzimas de restricción FastDigest™, secuenciación fluorescente automatizada, PCR, clonación, transformación, transcripción in vitro, transfección de líneas celulares resistentes.
Spezifikation
Spezifikation
| Concentración | 400 ng/µl |
| Tipo de columna | Columna de centrifugación |
| Formato | Columna de centrifugación |
| Isolation Technology | Columna de sílice |
| Báscula | Midi |
| Tipo de muestra | Bacterias |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), transfección, clonación, secuenciación, transcripción in vitro, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Escala preparativa | 100-200 µg (media escala) de ADN plasmídico |
| Línea de productos | GeneJET |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- GeneJET Plasmid Midiprep Kit
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid,triton X-100