Descripción
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit, sufficient for 25 preps, utilizes silica-based membrane technology in the form of convenient spin column. Each prep recovers greater than 400 ng/μL of high copy plasmid DNA that can be used in a wide variety of molecular biology procedures, such as restriction endonuclease digestion, PCR, cloning, transformation, automated sequencing, in vitro transcription, and transfection of robust cell lines.
Eficaz: Alto rendimiento de hasta 750 μg de ADN plasmídico de alta calidad a partir de 250 ml de cultivo bacteriano
Alta concentración de ADN purificado: 400 ng/μl
Práctico: Formato de columna de centrifugación, protocolos de centrifugación o vacío
Rápido: El procedimiento tarda 60 minutos, considerablemente más rápido que el uso de columnas de flujo por gravedad
Incluye:
Solución de resuspensión, solución de lisis, solución de neutralización, reactivo de unión de endotoxina, solución de lavado I (concentrado), solución de lavado II (concentrado), solución ARNasa A, tampón de elución (10 mM de Tris-HCl, pH 8,5), columnas de purificación premontadas GeneJET™ Maxi con tubos de recogida (50 ml) y tubos de recogida (50 ml).
Recomendada para:
Transfección de líneas de células sólidas, FastDigest™, digestión de enzimas de restricción, secuenciación fluorescente automatizada, PCR, clonación, transformación, transcripción in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 400 ng/µl |
| Tipo de columna | Columna de centrifugación |
| Formato | Columna de centrifugación |
| Isolation Technology | Columna de sílice |
| Báscula | Maxi |
| Tipo de muestra | Bacterias |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), transfección, clonación, secuenciación, transcripción in vitro, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| N.º de reacciones | 25 preparaciones |
| Escala preparativa | > 200 µg de ADN plasmídico (en pequeña escala) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P373-NO luchar contra el incendio cuando el fuego llega a los explosivos.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium lauryl sulfate, Sodium hydroxide,acetic acid, Sodiumlauryl sulfate, Sodium hydroxide