Description
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit, sufficient for 25 preps, utilizes silica-based membrane technology in the form of convenient spin column. Each prep recovers greater than 400 ng/μL of high copy plasmid DNA that can be used in a wide variety of molecular biology procedures, such as restriction endonuclease digestion, PCR, cloning, transformation, automated sequencing, in vitro transcription, and transfection of robust cell lines.
Eficaz: Alto rendimiento de hasta 750 μg de ADN plasmídico de alta calidad a partir de 250 ml de cultivo bacteriano
Alta concentración de ADN purificado: 400 ng/μl
Práctico: Formato de columna de centrifugación, protocolos de centrifugación o vacío
Rápido: El procedimiento tarda 60 minutos, considerablemente más rápido que el uso de columnas de flujo por gravedad
Incluye:
Solución de resuspensión, solución de lisis, solución de neutralización, reactivo de unión de endotoxina, solución de lavado I (concentrado), solución de lavado II (concentrado), solución ARNasa A, tampón de elución (10 mM de Tris-HCl, pH 8,5), columnas de purificación premontadas GeneJET™ Maxi con tubos de recogida (50 ml) y tubos de recogida (50 ml).
Recomendada para:
Transfección de líneas de células sólidas, FastDigest™, digestión de enzimas de restricción, secuenciación fluorescente automatizada, PCR, clonación, transformación, transcripción in vitro.
Spécification
Spécification
| Concentración | 400 ng/µl |
| Tipo de columna | Columna de centrifugación |
| Formato | Columna de centrifugación |
| Isolation Technology | Columna de sílice |
| Báscula | Maxi |
| Tipo de muestra | Bacterias |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), transfección, clonación, secuenciación, transcripción in vitro, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| N.º de reacciones | 10 preparaciones |
| Escala preparativa | > 200 µg de ADN plasmídico (en pequeña escala) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid, guanidine hydrochloride