Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Plant RNA Purification Kit
Código de producto. 11501655 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11501655 250 preparaciones cada uno
11591645 50 preparaciones 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11501655 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0802
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Requires
Ditiotreitol (DTT, n.º R0861)
Realice la purificación de ARN total a base de membrana de sílice a partir de hojas, raíces, brotes y otras partes de varias plantas. Se proporciona en un práctico formato de columna centrifugación.
El juego GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit está diseñado para la purificación rápida y eficiente de ARN total de alta calidad de una amplia variedad de especies de plantas y tipos de tejidos.
El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitaciones lentas de alcohol. El procedimiento estándar se realiza en menos de 20 minutos tras la lisis celular. El ARN purificado de gran calidad se puede utilizar en un amplio espectro de aplicaciones posteriores tales como RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blot y otros análisis basados en ARN. Los rendimientos de ARN varían entre diferentes especies, tejidos y edad de la muestra de tejido. Consulte la tabla 1 para saber la producción total habitual de ARN de varias fuentes.
El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitaciones lentas de alcohol. El procedimiento estándar se realiza en menos de 20 minutos tras la lisis celular. El ARN purificado de gran calidad se puede utilizar en un amplio espectro de aplicaciones posteriores tales como RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blot y otros análisis basados en ARN. Los rendimientos de ARN varían entre diferentes especies, tejidos y edad de la muestra de tejido.
  • Rápido: procedimiento de 20 minutos tras la lisis celular
  • Conveniente: el protocolo no incluye un paso de filtración de lisado propenso a obstrucciones
  • Alto rendimiento: hasta 65 μg de ARN de alta pureza e integridad a partir de 50 mg de muestras vegetales
  • Compatible con una amplia variedad de muestras (hojas, raíces, brotes y otras partes de varias plantas)
Incluye:
Solución de lisis de ARN de plantas, tampón de lavado WB 1 (concentrado), tampón de lavado 2 (concentrado), agua sin nucleasa, columnas de purificación de ARN GeneJET™ (preacopladas con tubos de recogida), tubos de recogida (2 ml), tubos de recogida (1,5 ml), protocolo detallado
Recomendada para:
Extracción rápida de ARN de gran pureza apto para todos los procedimientos convencionales de biología molecular, tales como: RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting, ensayo de protección de nucleasas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 200 mL Plant RNA Lysis Solution; store at room temperature
• 200 mL Wash Buffer WB 1 (concentrated); room temperature
• 2 x 100 mL Wash Buffer 2 (concentrated); room temperature
• 125 mL Water, Nuclease-free; room temperature
• 250 GeneJET RNA Spin Columns with Collection Tubes; For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C-8°C.
• 250 Collection Tubes (2 mL); room temperature
• 250 Collection Tubes (1.5 mL); room temperature
Isolation Technology Columna de centrifugación
Tiempo de purificación 20 min
Volumen de elución 50 μl
Tipo de muestra Muestras vegetales
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, NGS, análisis de micromatrices, hibridación blot, Northern Blotting, traslación in vitro, ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos
Cantidad 250 preparaciones
Báscula Mini
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida ≤ 100 mg
Producción Hasta 65 μg