Learn More
Thermo Scientific™ Kit mini de purificación de ADN genómico de plantas GeneJET
Código de producto. 11581645 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11581645 250 preparaciones cada uno
11571645 50 preparaciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11581645 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0792
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice aislamiento de ADN genómico a base de membrana de sílice a partir de una amplia variedad de especies de plantas y tipos de tejidos, incluyendo hojas, semillas y raíces.
El kit mini de purificación de ADN genómico de plantas GeneJET está diseñado para purificar rápida y eficientemente ADN genómico de alta calidad a partir de una amplia variedad de especies de plantas y tipos de tejidos. El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice en forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o una precipitación lenta de alcohol.
El ADN genómico aislado es apto para su uso en procedimientos habituales de biología molecular, tales como: PCR y qPCR, digestión FastDigest™ y convencional por restricción y Southern blotting.
Características destacadas
  • Rápido: el procedimiento tarda 30 minutos después de la lisis celular
  • Conveniente: el protocolo no incluye un paso de filtración de lisado propenso a obstrucciones
  • Alto rendimiento: hasta 32 μg de ADN de alta calidad a partir de 100 mg de muestra, incluyendo ADN nuclear, mitocondrial y cloroplasto
  • Compatible con una amplia variedad de muestras (hojas, raíces, brotes y otras partes de varias plantas)
Incluye:
RNasa A, tampón de lisis A, tampón de lisis B, solución de precipitación, solución de fijación de ADN genómico de plantas, tampón de lavado I (concentrado), tampón de lavado II (concentrado), tampón de elución, columnas de purificación de ADN genómico GeneJET™ (preacopladas a los tubos de recogida de muestras), tubos de recogida, protocolo detallado
Recomendada para:
El ADN genómico aislado es apto para su uso en procedimientos habituales de biología molecular, tales como: PCR y qPCR, digestión FastDigest™ y convencional por restricción y Southern blotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de columna Columna de centrifugación
Contenido y almacenamiento • 6 x 1 mL RNase A; store at room temperature until opened, –20°C after opening
• 120 mL Lysis Buffer A; room temperature
• 15 mL Lysis Buffer B; room temperature
• 40 mL Precipitation Solution; room temperature
• 120 mL Plant gDNA Binding Solution; room temperature
• 40 mL Wash Buffer I (concentrated); room temperature
• 40 mL Wash Buffer II (concentrated); room temperature
• 150 mL Elution Buffer; room temperature
• 250 GeneJET Purification Columns with Collection Tubes; room temperature
• 250 Collection Tubes; room temperature
Isolation Technology Columna de centrifugación
Báscula Mini
Tipo de muestra Plantas
Volumen de elución 200 μL
Tipo de producto final gDNA
Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), clonación, southern blot, secuenciación, PCR
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Cantidad 250 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tiempo de prueba <20 min
Producción ≤32 μg per 100 mg tissue
Cantidad de material de partida ≤100 mg of fresh/frozen
≤20 mg lyophilized
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate, Guanidine hydrochloride