Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purificación de PCR GeneJET
Código de producto. 10400450 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10400450 50 preparaciones cada uno
10578360 250 preparaciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10400450 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    100.65€ / paquete de 1
    Ahorro 12.35€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Realice con este kit una purificación rápida y eficaz de ADN procedente de PCR y otras mezclas de reacciones enzimáticas.
El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice patentada con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de recurrir a complicadas manipulaciones de resinas o extracciones tóxicas de fenol-cloroformo. GeneJET PCR Purification Kit elimina con eficacia primers, dNTP, nucleótidos marcados sin incorporar, enzimas y sales procedentes de PCR y otras mezclas de reacciones. Se puede utilizar para purificar fragmentos de ADN de entre 25 bp y 20 kb con tasas de recuperación de hasta el 100 %. Todas las columnas de purificación GeneJET disponen de una capacidad total de unión de hasta 25 μg de ADN. Además, el procedimiento completo solo dura 5 minutos. El ADN purificado se puede utilizar en las aplicaciones habituales posteriores, tales como secuenciación, digestión por restricción, etiquetado, ligadura, clonación, transcripción in vitro, métodos Blot o hibridación in situ.
  • Altamente eficiente: recuperaciones del 90 al 100 % en el rango de 100 bp—10 kb
  • Rápido: el procedimiento solo tarda 5 minutos
  • Cómodo: las columnas de centrifugación tienen tapa y vienen acopladas a los tubos de recogida
Recomendada para:
Purificación rápida y eficaz de fragmentos de ADN aptos para su uso en todos los procedimientos convencionales de biología molecular, tales como:—digestión por restricción FastDigest o convencional ;—secuenciación automatizada fluorescente o radioactiva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Formato Columna de centrifugación
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Línea de productos GeneJET
Tipo de producto Kit de purificación de PCR
Cantidad 50 preparaciones
Tiempo de actividad 5 min
Objetivo ADN de reacciones enzimáticas (p. ej PCR)
Para utilizar con (aplicación) Real Time PCR (qPCR), Cloning, DNA Sequencing
Tecnología de aislamiento Columna de centrifugación
Tipo de muestra ADNbc
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • genejet PCR purif
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: thiocyanic acid