Learn More
Thermo Scientific™ Kit de extracción de gel GeneJET
Código de producto. 10765651 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10765651 50 preparaciones cada uno
10670091 250 preparaciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10765651 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0691
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice la purificación de fragmentos de ADN a base de membrana de sílice a partir de geles de agarosa estándar o de punto de fusión bajo en tampones TAE o TBE.
El kit utiliza una tecnología de membrana a base de sílice en forma de una práctica columna de centrifugado. Se puede utilizar para purificar fragmentos de ADN de tamaños comprendidos entre 25 bp y 20 kb con recuperación de hasta el 95 %. Todas las columnas de purificación GeneJET disponen de una capacidad de unión de hasta 25 μg de ADN y pueden procesar hasta 1 g de gel de agarosa. El procedimiento completo solo dura 15 minutos y el ADN aislado está preparado para su uso en todas las aplicaciones posteriores frecuentes, tales como ligadura, digestión por restricción, reacción en cadena de la polimerasa (PCR), secuenciación y etiquetado.
  • Altamente eficiente: recuperaciones de hasta el 95 % en el rango de 100 bp—10 kb
  • Rápido: el procedimiento solo tarda 15 minutos
  • Cómodo: las columnas de centrifugación tienen tapa y vienen acopladas a los tubos de recogida
Recomendada para:
Extracción rápida y eficaz de fragmentos de ADN de gran pureza aptos para su uso en todos los procedimientos convencionales de biología molecular, tales como:—digestión FastDigest o convencional;—secuenciación por fluorescencia automatizada o radioactiva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de columna Columna de centrifugación
Contenido y almacenamiento For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Formato Columna de centrifugación
Isolation Technology Columna de centrifugación
Tipo de muestra Gel
Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), clonación, southern blot, etiquetado de ácidos nucleicos, secuenciación
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Línea de productos GeneJET
Tipo de producto Kit de extracción de gel
Cantidad 50 preparaciones
Objetivo ADN de reacciones enzimáticas (p. ej PCR)
Tiempo de prueba 15 min
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • GeneJET Gel Extraction Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: thiocyanic acid