Learn More
Thermo Scientific™ Microkit de limpieza de ADN y extracción de gel GeneJET
Código de producto. 13253149 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13253149 50 preparaciones cada uno
13293149 250 preparaciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13253149 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0831
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El kit combina la comodidad de la tecnología de columnas de centrifugación con las propiedades de unión selectiva de una membrana de sílice, eliminando la necesidad de manipulaciones de resina tediosas o extracciones tóxicas de fenol-cloroformo.
El kit combina la comodidad de la tecnología de columnas de centrifugación con las propiedades de unión selectiva de una membrana de sílice, eliminando la necesidad de manipulaciones de resina tediosas o extracciones tóxicas de fenol-cloroformo.
El microkit de limpieza de ADN y extracción de gel GeneJET elimina con eficacia primers, dímeros de imprimación, dNTPs, nucleótidos etiquetados sin incorporar, enzimas y sales procedentes de PCR y otras mezclas de reacción. El kit se puede utilizar para purificar fragmentos de ADN de entre 100 bp y 20 kb. Las tasas de recuperación son del 90 al 100 % para un intervalo de tamaños de fragmento de ADN de entre 100 bp y 3 kb. Cada columna de purificación de ADN GeneJET dispone de una capacidad total de unión de hasta 10 μg de ADN. Además, el procedimiento completo de limpieza de ADN solo dura 3,5 minutos.
El juego Thermo Scientific GeneJET Gel Extraction and DNA Cleanup Micro Kit se ha desarrollado como un kit 3 en 1 diseñado para la purificación rápida y eficaz de ADN a partir de PCR, mezclas de reacciones enzimáticas y la extracción de ADN de geles de agarosa estándar o de punto de fusión bajo realizados en tampón Tris acetate (TAE) o Tris borate (TBE). El kit combina la comodidad de la tecnología de columnas de centrifugación con las propiedades de unión selectiva de una membrana de sílice, eliminando la necesidad de tediosas manipulaciones de resina o extracciones tóxicas de fenol-cloroformo.
El GeneJET Gel Extraction and DNA Cleanup Micro Kit elimina de forma eficaz primers, dímeros de imprimación, dNTPs, nucleótidos etiquetados no incorporados, enzimas y sales de PCR y otras mezclas de reacción. El kit se puede utilizar para purificar fragmentos de ADN de entre 100 bp y 20 kb. Las tasas de recuperación son del 90 al 100 % para un intervalo de tamaños de fragmento de ADN de entre 100 bp y 3 kb. Cada columna de purificación de ADN GeneJET tiene una capacidad total de unión de hasta 10 µg de ADN, y el procedimiento completo tarda aproximadamente 3,5 minutos para la limpieza de ADN
Aspectos destacados
• Diseño de columna avanzado: fácil de abrir, cargar y manejar
• Produce ADN concentrado eluya en 6-10 µl de volumen
• Alta recuperación -entre 90 y 100 % de recuperación en el intervalo de 100 a 3000 bp de fragmentos de ADN
• Rápido: protocolos de limpieza en cuatro minutos de la mezcla de reacción y purificación de gel de agarosa en 15 minutos disponibles
• Eliminación eficiente de contaminantes de reacción incluyendo enzimas, proteínas, dímeros de imprimación, dNTPs, y sales
• Flexible: no requiere una cuantificación precisa del peso de los cortes de gel
Aplicaciones
El ADN purificado se puede utilizar en aplicaciones posteriores habituales:
• Secuenciación
• Digestión de restricción
• PCR
• qPCR
• Etiquetado
• Ligado
• Clonación
• Transcripción in vitro
• Blotting
• Hibridación in situ
Incluye
• Tampón de unión
• Tampón de extracción
• Tampón de prelavado (concentrado)
• Tampón de lavado (concentrado)
• Tampón de elución
• Microcolumna de purificación de ADN y tubo de recogida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de columna Columna de centrifugación
Formato Columna de centrifugación
Isolation Technology Columna de sílice
Tipo de muestra ADN, Muestras de gel
Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), clonación, southern blot, etiquetado de ácidos nucleicos, secuenciación, PCR, transcripción in vitro
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Línea de productos GeneJET
Tipo de producto Kit de limpieza de ADN y extracción de gel
Cantidad 50 preparaciones
Objetivo ADN de reacciones enzimáticas (p. ej PCR)
Tiempo de prueba 15 min
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • GeneJET Gel Extraction and DNA Cleanup Micro Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, guanidinium chloride