Description
La solución Fluorescein-12-dUTP puede ser incorporado al ADN mediante un proceso enzimático con transcriptasas inversas, ADN polimerasa Taq, ADN polimerasa phi29, fragmento Klenow, fragmento Klenow exo- y ADN polimerasa I.
Recomendada para:
Marcado enzimático no radioactivo del ADN durante la síntesis de ADNc, PCR, la traslación por muescas, el marcado con cebado aleatorio o la extensión de cebador.
Specifications
Specifications
| Concentración | 1 mM |
| Contenido y almacenamiento | Fluorescein-12-dUTP Solution, 1 mM (25 μL) Store at –20°C. |
| Formulario | Líquido |
| Polimerasa | ADN polimerasa |
| Método de etiquetado | Etiquetado directo |
| Etiqueta o tinte | Fluoresceína (FITC) |
| Cantidad | 25 μL |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Para utilizar con (aplicación) | cDNA Synthesis, Non-Radioactive Labeling |