Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest NcoI
Código de producto. 10560841 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
20 reacciones
300 μl
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
20 reacciones
300 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10560841 100 μl 100 reacciones
10539500 300 μl 300 reacciones
10150690 20 reacciones 20 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10560841 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor FD0574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    97.65€ / 100 reacciones
    Ahorro 11.35€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La enzima de restricción FastDigest NdeI reconocelos sitios de CA^CATGG y corta mejor a 37 °C en un periodo entre 5 y 15 minutos utilizando el tampón FastDigest universal (isoesquizómeros: Bsp19I).
ADN lambda digerido con Ncol, agarosa al 0,7 %, 4 sitios de escisión
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.
El tampón universal permite la rápida digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Todas las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ligasa de ADN T4, las fosfatasas alcalinas y la ADN polimerasa T4, tienen una actividad del 100 % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.
Todas las enzimas FastDigest son 100 % activas en los tampones universales FastDigest y FastDigest Green y pueden digerir el ADN en 5-15 minutos. De este modo, cualquier combinación de enzimas de restricción puede trabajar simultáneamente en un tubo de reacción y ya no es necesario realizar digestiones secuenciales. Además, el FastDigest Green Buffer permite la carga directa de la mezcla de reacción en un gel. Las enzimas FastDigest pueden utilizarse para digerir ADN plasmídico, genómico y vírico y productos de PCR, y no muestran actividad estrella (star activity) ni en incubaciones prolongadas.
5'...C▵C A T G G...3'
3'...G G T A C▵C...5'
  • Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el nuevo tampón de digestión universal verde
  • 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
  • Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos
  • Carga directa de la mezcla de reacción en geles
Incluye:
Con cada enzima se suministran dos versiones del tampón universal FastDigest: Tampón FastDigest 10X y tampón FastDigest Green 10X. Todas las enzimas FastDigest son 100 % activas en ambos tampones. Las enzimas empleadas en aplicaciones posteriores comunes como ligación, conversión en extremos romos y desfosforolización también tienen un 100 % de actividad en ambos tampones.
Recomendada para:
Análisis rápido de clones; preparación rápida de ADN para clonación; digestión de productos de PCR; identificación rápida de genotipos mediante RFLP; digestión de ADN difícil de disociar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • FastDigest NcoI (100 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima NcoI
Tampón compatible Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 100 μl
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional
Línea de productos FastDigest
Sobrante 5' protruding ends
Inactivation Temperature 65°C