Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest BpiI (clase IIS)
Código de producto. 10569110 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μL (20 reacciones)
Tamaño de la unidad:
20 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10569110 20 μL (20 reacciones) 20 reacciones
1 options
Código de producto. 10569110 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor FD1014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.25€
    46.65€ / 20 reacciones
    Ahorro 3.60€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Corte en sitios GAAGAC(2/6)^ con la enzima BbsI (BpiI) Thermo Scientific™ FastDigest™, que funciona mejor con el tampón FastDigest universal (isoesquizómeros: BpuAI, BstV2I).
ADN lambda, agarosa al 0,7 %, 24 sitios de escisión
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.
El tampón universal permite la rápida digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Todas las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ligasa de ADN T4, las fosfatasas alcalinas y la ADN polimerasa T4, tienen una actividad del 100 % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.
Características destacadas
  • Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal.
  • 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
  • Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos
  • Carga directa en geles
  • Sin actividad estrella
  • 176 enzimas FastDigest disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • FastDigest BpiI (20 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima BpiI
Tampón compatible Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS Sí
Cantidad 20 μL (20 reacciones)
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación sin cicatrices
Línea de productos FastDigest
Sobrante 5' protruding ends
Inactivation Temperature 65°C