Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest ApaI
Código de producto. 10450280 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
300 μl (300 reacciones)
Tamaño de la unidad:
300 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10450280 300 μl (300 reacciones) 300 reacciones
1 options
Código de producto. 10450280 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor FD1414
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Corte en sitios GGGCC^C con la enzima ApaI Thermo Scientific™ FastDigest™, que funciona mejor a 37 °C en un periodo de entre 5 y 15 minutos con tampón universal FastDigest (isoesquizómeros: PspOMI).
ADN lambda digerido con ApaI, agarosa al 0,7 %, 1 sitio de escisión
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.
El tampón universal permite la rápida digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Todas las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ligasa de ADN T4, las fosfatasas alcalinas y la ADN polimerasa T4, tienen una actividad del 100 % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.
Características destacadas
  • Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal.
  • 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
  • Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos
  • Carga directa en geles
  • Sin actividad estrella
  • 176 enzimas FastDigest disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • FastDigest ApaI (300 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam
Enzima Apa I
Tampón compatible Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 300 μl (300 reacciones)
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional
Línea de productos FastDigest
Sobrante 3' protruding ends
Inactivation Temperature 65°C