Learn More
Thermo Scientific™ Exo-Resistant Random Primer
Código de producto. 10334450 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10334450 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 10334450 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SO181
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El primer aleatorio resistente a la exonucleasa Thermo Scientific es una mezcla de oligonucleótidos aleatorios monocatenarios utilizada para el cebado aleatorio de alta eficacia de diversas reacciones de síntesis de ADN.
Thermo Scientific™ Exonuclease-Resistant Random Primer is a mixture of single-stranded random oligonucleotides used for highly efficient random priming of various DNA synthesis reactions. This primer has two 3'-terminal phosphorothioate (PTO) modifications that are resistant to the 3'→5' exonuclease activity of proofreading DNA polymerases, such as Klenow Fragment and phi29 DNA Polymerase. It also has 5'- and 3'-hydroxyl ends. The Exo-Resistant Random Primer is supplied as a ready-to-use, 20X concentrated aqueous solution.
Features
  • 3'-terminal PTO modifications protect from 3'→5' exonuclease degradation and ensure efficient priming of DNA synthesis
  • Product delivered in a ready-to-use format
Applications
  • Strand displacement amplification of genomic DNA, plasmids, and phage DNA
  • DNA labeling by random priming
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Primer
Contenido y almacenamiento Cebador aleatorio 20X exorresistente (100μL)
Conservar a–20°C.
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 500 μM
Primer Aleatorio
Cantidad 100 μl
Para utilizar con (aplicación) Marcado de ADN, amplificación por desplazamiento de cadena
Formulario Líquido