Learn More
Thermo Scientific™ Esp3I (BsmBI) (10 U/μl)
Código de producto. p-4521691 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
200 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
200 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10374280 200 U 200 unidades
10859360 1000 U 1000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10374280 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0451
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La enzima de restricción Esp3I (BsmBI) reconoce los sitios CGTCTC(1/5)^ y se corta mejor a 37 °C con el (DTT) tampón Tango (+DTT) (isosquizómeros: BsmBI).
ADN lambda digerido con Esp3I (BsmBI), agarosa al 1 %, 14 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C G T C T C (N)1▵...3'
3'...G C A G A G (N)5▵...5' Condiciones para una actividad al 100 %:
  • [1 tampón Tango] + DTT: [33 mm de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mm de Mg-acetato, 66 mm de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA] + 1,0 mm de DTT
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • Esp3I se suministra en: 10 mm de fosfato potásico (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de EDTA, 1 mm de DTT, 0,5 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Esp3I, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: se solapa completamente, bloqueada.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Nota:
La enzima requiere DTT. Debe añadirse DTT recién hecho al tampón de reacción. La Esp3I se disocia tras reconocer su sitio y puede generar cualquier extremo 5' de base 4 deseado. Esta función es útil para la clonación de productos de PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima Esp3I (BsmBI)
Tampón compatible Tampón Tango 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS Sí
Cantidad 200 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación sin cicatrices