Descripción
ADN lambda digerido con Eco81I (Bsu36I), agarosa al 0,7 %, 2 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
- 1 tampón Tango: 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de Mg-acetato, 66 mM de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 37 °C.
- Eco81I se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25°C), 100 mM de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % de glicerol (v/v)
- Tras una sobredigestión con 10 veces la cantidad recomendada de Eco81I, más del 80 % de los fragmentos de ADN M13mp18 pueden ligarse en una mezcla de reacción con 20-40 u de ligasa de ADN T4/1 μg de fragmentos y 10 % de PEG
- Más del 95 % de estos se pueden recortar
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
- CpG: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
- Se requieren como mínimo 5 u de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
- BbvCI, Bpu10I, Bpu1102I, HpyF3I
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Sensibilidad a la metilación | No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG |
| Enzima | Eco81I (Bsu36I) |
| Tampón compatible | Tampón Tango 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 500 U |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación tradicional |