Learn More
Thermo Scientific™ dUTP Solution (100 mM)
Código de producto. 10160780 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10160780 0.25 mL 0.25 ml
1 options
Código de producto. 10160780 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0133
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Optimice las aplicaciones de biología molecular con este dUTP extremadamente puro.
Thermo Scientific™ dUTP (2'-deoxyuridine 5'-triphosphate) is highly stable nucleotide, supplied as 100 mM aqueous solution titrated to pH 7.3-7.5 with NaOH. The nucleotide has greater than 99% purity and is free of nuclease activities and human and E. coli DNA. It is designed for many different molecular biology applications.
Features
  • Greater than 99% purity confirmed by HPLC
  • Free of human and E. coli DNA
  • Highly stable
Applications
  • Long range PCR (40 kb)
  • cDNA synthesis and RT-PCR
  • Real-time PCR
  • Standard PCR
  • High fidelity PCR
  • Primer extension.
Note: dUTP is not suitable for PCR with proofreading enzymes or enzyme mixes containing proofreading enzymes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 mM
Contenido y almacenamiento dUTP Solution, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Formulario Líquido
Método de PCR RT-qPCR de 2 paso, PCR estándar
Polimerasa ADN polimerasa
Etiqueta o tinte Sin marcar
Grado de pureza o calidad > 99%
Cantidad 0.25 mL
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)