Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa DreamTaq (5 U/μl)
Código de producto. 10262450 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
Cantidad:
10 x 500 unidades
20 x 500 U (5 U/μl)
200 unidades
200 U (5 U/μl)
20 x 500 unidades
500U (5U/μL)
500 U (5 U/μl)
5 x 500 unidades
Tamaño de la unidad:
20 PCS
200 unidades
5 PCS
500 unidades
5000 unidades
paquete de 20
paquete de 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad unitSize
10262450 Green 20 x 500 unidades paquete de 20
10559120 Colorless 200 unidades 200 unidades
10160790 Colorless 500 U (5 U/μl) 500 unidades
15727496 Colorless 500 U (5 U/μl) 500 unidades
11883813 Colorless 5 x 500 unidades paquete de 5
15282086 Colorless 10 x 500 unidades 5000 unidades
10679320 Colorless 20 x 500 U (5 U/μl) 20 PCS
10689320 Green 200 U (5 U/μl) 200 unidades
10776411 Green 500U (5U/μL) 500 unidades
15747496 Green 500U (5U/μL) 500 unidades
11803823 Green 5 x 500 unidades 5 PCS
15757496 Green 5 x 500 unidades paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Código de producto. 10262450 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0714
Edge
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Obtenga una mayor sensibilidad, productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) más duraderos y mejores niveles de rendimiento en todas las aplicaciones de PCR estándar con esta ADN polimerasa Taq mejorada.
La DNA polimerasa DreamTaq es una polimerasa Taq mejorada, optimizada para aplicaciones de PCR de alto rendimiento. Garantiza una mayor sensibilidad, productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) más duraderos y mejores niveles de rendimiento en comparación con la ADN polimerasa Taq. DreamTaq DNA Polymerase utiliza la misma configuración de reacción y condiciones de ciclado que Taq DNA polymerase convencional. No es necesaria una amplia optimización de las condiciones de reacción. Se suministra con un tampón DreamTaq optimizado, que incluye 20 mM de MgCl2.
La mezcla maestra (2X) para PCR DreamTaq es una solución lista para su uso con ADN polimerasa DreamTaq, tampón DreamTaq optimizado, MgCl2 y dNTPs. Con esta fórmula premezclada se ahorra tiempo y se reduce la contaminación, gracias a la reducción de pasos de pipeteo necesarios para la preparación de la PCR. La mezcla maestra mantiene todas las características de la ADN polimerasa DreamTaq. Permite una amplificación robusta de hasta 6 kb de ADN genómico y hasta 20 kb de ADN vírico.
DreamTaq DNA Polymerase es una polimerasa Taq mejorada, optimizada para aplicaciones de PCR de alto rendimiento. Garantiza una mayor sensibilidad, productos de PCR más duraderos y mejores niveles de producción en comparación con la ADN polimerasa Taq convencional. No es necesaria una amplia optimización de las condiciones de reacción.
El tampón DreamTaq Green 10X incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento de la PCR y es compatible con aplicaciones posteriores, como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión del ADN con enzimas de restricción. Para aplicaciones que requieren el análisis de productos de PCR mediante absorbancia o excitación de fluorescencia, se recomienda utilizar el tampón 10X DreamTaq (n.º cat. B65) incoloro o purificar el producto de PCR antes del análisis. El tampón DreamTaq Green 10X está optimizado para ofrecer un gran rendimiento en PCR e incluye MgCl2 en una concentración de 20 mM.
Aspectos destacados
• Carga directa de productos de PCR en gel
• Alta producción y alta sensibilidad de la PCR
• Amplificación de objetivos grandes de hasta 6 kb de ADN genómico y hasta 20 kb de ADN vírico
• Amplificación robusta con optimización mínima
• Incorpora nucleótidos modificados, pero no incluye dUTP
Aplicaciones
• Amplificación rutinaria de la PCR de fragmentos de ADN de hasta 6 kb
• Genotipado
• PCR de alto rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μL
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 20 × 100 μl de ADN polimerasa DreamTaq (5 U/μl)
• 40 × 1,25 ml de tampón DreamTaq Green 10X (incluye 20 mM de MgCl2)
Almacenar a - 20 °C.
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa DreamTaq
Velocidad de reacción Estándar
Línea de productos DreamTaq
Tipo de producto DreamTaq Green DNA Polymerase
Cantidad 20 x 500 unidades
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, Secuenciación de ADN
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente No
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Independiente
Color Green