Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de dNTP, soluciones de 100 mM
Código de producto. 11843933 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 0,25 ml (4 x 25 μmol de solución de 100 mM)
4 x 1 ml (4 x 100 μmol de solución de 100 mM)
4 x 5 ml (4 x 500 μmol de solución de 100 mM)
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11843933 4 x 5 ml (4 x 500 μmol de solución de 100 mM) paquete de 4
10520651 4 x 0,25 ml (4 x 25 μmol de solución de 100 mM) paquete de 4
10324860 4 x 1 ml (4 x 100 μmol de solución de 100 mM) paquete de 4
15767536 4 x 1 ml (4 x 100 μmol de solución de 100 mM) paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11843933 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1708.00€
    1468.65€ / paquete de 4
    Ahorro 239.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Optimice las aplicaciones de biología molecular con este conjunto de dNTP, que consiste en soluciones acuosas de dATP, dTTP, dCTP y dGTP suministradas en tubos separados.
Thermo Scientific™ dNTP Set is a convenient set of 100 mM aqueous solutions of each of dATP, dCTP, dGTP and dTTP, supplied in separate vials. These solutions of extremely stable nucleotides are titrated to pH 7.3-7.5 with NaOH. The nucleotides have greater than 99% purity, are free of nuclease activities, human and E. coli DNA. They are designed for many different molecular biology applications.
El conjunto de dNTP Thermo Scientific es un práctico conjunto de soluciones acuosas de 100 mM de dATP, dCTP, dGTP y dTTP suministradas en viales separados. Las soluciones de estos nucleótidos extremadamente estables se ajustan a un pH 7,3-7,5 con NaOH. Los nucleótidos tienen más del 99 % de pureza, no contienen actividades de nucleasa, ADN humano y E. coli. Están diseñados para muchas aplicaciones de biología molecular diferentes.
Características destacadas
• Pureza superior al 99 % confirmada por HPLC
• Sin ADN humano ni de E. coli
Aplicación probada en:
• PCR de largo alcance (40 kb)
• Síntesis de ADNc y RT-PCR
• PCR en tiempo real
• PCR estándar
• PCR de alta fidelidad
Alta estabilidad
• Estable después de varios ciclos de congelación y descongelación
• Hasta el 95% de los dNTP permanecen en forma de trifosfato incluso después de 7 semanas a temperatura ambiente
• Hasta el 90 % de los dNTP permanecen en forma de trifosfato después de 30 ciclos de PCR (1 min a 94°C; 3 min a 72°C)
Aplicaciones
• Para su uso en todas las aplicaciones de biología molecular, incluyendo PCR, PCR en tiempo real, PCR de alta fidelidad y larga, LAMP-PCR, síntesis de ADNc, RT-PCR, RDA, MDA, etiquetado de ADN y secuenciación de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración 100 mm
Contenido y almacenamiento dNTP Set, 100 mM solutions (4 x 5 mL)
Store at –20°C.
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte Sin marcar
Grado de pureza o calidad >99%
Cantidad 4 x 5 ml (4 x 500 μmol de solución de 100 mM)
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR, High-fidelity PCR, Real Time PCR (qPCR)
Tamaño (producto final) 40 kb