Descripción
Thermo Scientific™ dNTP Set is a convenient set of 100 mM aqueous solutions of each of dATP, dCTP, dGTP and dTTP, supplied in separate vials. These solutions of extremely stable nucleotides are titrated to pH 7.3-7.5 with NaOH. The nucleotides have greater than 99% purity, are free of nuclease activities, human and E. coli DNA. They are designed for many different molecular biology applications.
Características destacadas
• Pureza superior al 99 % confirmada por HPLC
• Sin ADN humano ni de E. coli
Aplicación probada en:
• PCR de largo alcance (40 kb)
• Síntesis de ADNc y RT-PCR
• PCR en tiempo real
• PCR estándar
• PCR de alta fidelidad
Alta estabilidad
• Estable después de varios ciclos de congelación y descongelación
• Hasta el 95% de los dNTP permanecen en forma de trifosfato incluso después de 7 semanas a temperatura ambiente
• Hasta el 90 % de los dNTP permanecen en forma de trifosfato después de 30 ciclos de PCR (1 min a 94°C; 3 min a 72°C)
Aplicaciones
• Para su uso en todas las aplicaciones de biología molecular, incluyendo PCR, PCR en tiempo real, PCR de alta fidelidad y larga, LAMP-PCR, síntesis de ADNc, RT-PCR, RDA, MDA, etiquetado de ADN y secuenciación de ADN.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 100 mm |
| Contenido y almacenamiento | dNTP Set, 100 mM solutions (4 x 1 mL) Store at –20°C. |
| Formulario | Líquido |
| Etiqueta o tinte | Sin marcar |
| Grado de pureza o calidad | >99 % |
| Cantidad | 4 x 1 ml (4 x 100 μmol de solución de 100 mM) |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR, High-fidelity PCR, Real Time PCR (qPCR) |