Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de dNTP (2 mM cada uno)
Código de producto. 12201517 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml (total: 8 μmol)
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12201517 5 x 1 mL paquete de 5
10889390 1 ml (total: 8 μmol) 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12201517 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0242
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduzca el número de pasos de pipeteo y el riesgo de errores de preparación de la reacción con estas mezclas de dNTP, soluciones acuosas premezcladas de dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
Thermo Scientific™ dNTP Mix contains premixed aqueous solutions of dATP, dCTP, dGTP and dTTP, each at various final concentrations. The nucleotides have greater than 99% purity, are free of nuclease activities, human and E. coli DNA. Mixes offer the ability to reduce the number of pipetting steps and the associated risk of reaction set up errors, and are designed for use in a wide variety molecular biology applications.
Thermo Scientific dNTP Mix contiene soluciones acuosas premezcladas de dATP, dCTP, dGTP y dTTP, cada una con una concentración final de 2 mM. Los nucleótidos tienen más del 99 % de pureza, no contienen actividades de nucleasa, ADN humano y E. coli. Las mezclas ofrecen la posibilidad de reducir el número de pasos de pipeteo y el riesgo de errores de preparación de reacción. Están diseñados para diferentes aplicaciones de biología molecular.
Características destacadas
• Pureza superior al 99 % confirmada por HPLC
• Libre de ADN humano y E. coli
• Alta estabilidad
• Estable durante años a -20°C
• Estable después de varios ciclos de congelación y descongelación
• Hasta el 95 % de los dNTPs permanecen en forma de trifosfato incluso después de 7 semanas a temperatura ambiente
• Hasta el 90 % de los dNTPs permanecen en forma de trifosfato después de 30 ciclos de PCR (1 minuto a 94°C; 3 minutos a 72°C)
Aplicación probada en:
• PCR de largo alcance (40 kb)
• Síntesis de ADNc y RT-PCR
• PCR en tiempo real
• PCR estándar
•PCR de alta fidelidad
Aplicaciones
• Para su uso en todas las aplicaciones de biología molecular, incluyendo PCR, PCR en tiempo real, PCR de alta fidelidad y larga, LAMP-PCR, síntesis de ADNc, RT-PCR, RDA, MDA, etiquetado de ADN y secuenciación de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2 mM
Contenido y almacenamiento dNTP Mix, 2 mM (5 x 1 mL)
Store at –20°C.
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte Sin marcar
Grado de pureza o calidad >99%
Cantidad 5 x 1 mL
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR, High-fidelity PCR, Real Time PCR (qPCR)