Descripción
Thermo Scientific™ dNTP Mix contains premixed aqueous solutions of dATP, dCTP, dGTP and dTTP, each at various final concentrations. The nucleotides have greater than 99% purity, are free of nuclease activities, human and E. coli DNA. Mixes offer the ability to reduce the number of pipetting steps and the associated risk of reaction set up errors, and are designed for use in a wide variety molecular biology applications.
Características destacadas
• Pureza superior al 99 % confirmada por HPLC
• Libre de ADN humano y E. coli
• Alta estabilidad
• Estable durante años a -20°C
• Estable después de varios ciclos de congelación y descongelación
• Hasta el 95 % de los dNTPs permanecen en forma de trifosfato incluso después de 7 semanas a temperatura ambiente
• Hasta el 90 % de los dNTPs permanecen en forma de trifosfato después de 30 ciclos de PCR (1 minuto a 94°C; 3 minutos a 72°C)
Aplicación probada en:
• PCR de largo alcance (40 kb)
• Síntesis de ADNc y RT-PCR
• PCR en tiempo real
• PCR estándar
•PCR de alta fidelidad
Aplicaciones
• Para su uso en todas las aplicaciones de biología molecular, incluyendo PCR, PCR en tiempo real, PCR de alta fidelidad y larga, LAMP-PCR, síntesis de ADNc, RT-PCR, RDA, MDA, etiquetado de ADN y secuenciación de ADN.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2 mM |
| Contenido y almacenamiento | dNTP Mix, 2 mM (1 mL) Store at –20°C. |
| Formulario | Líquido |
| Etiqueta o tinte | Sin marcar |
| Grado de pureza o calidad | > 99% |
| Cantidad | 1 ml (total: 8 μmol) |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar, High-fidelity PCR, Real Time PCR (qPCR) |