Learn More
Thermo Scientific™ dITP Solution (100 mM)
Código de producto. 10681041 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10681041 0.25 mL 0.25 ml
1 options
Código de producto. 10681041 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R1191
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Optimice las aplicaciones de biología molecular con este dITP extremadamente puro.
Recomendada para:
Se puede usar en todas las aplicaciones de biología molecular, incluidas la PCR y la RT-PCR con la ADN polimerasa Taq, la síntesis de ADNc, la identificación de genotipos SNP y la extensión de cebadores.
Nota:
dITP no es adecuado para PCR con enzimas con actividad de corrección o mezclas de enzimas que contengan enzimas con actividad de corrección.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 mM
Contenido y almacenamiento dITP Solution, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Formulario Líquido
Polimerasa ADN polimerasa
Etiqueta o tinte Sin marcar
Cantidad 0.25 mL
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, cDNA Synthesis, RT-PCR