Learn More
Thermo Scientific™ Dilution Buffer for Restriction Enzymes
Código de producto. 11889602 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1,0 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11889602 5 x 1,0 mL paquete de 5
1 options
Código de producto. 11889602 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B19
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.69€
    22.65€ / paquete de 5
    Ahorro 1.04€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Optimice las aplicaciones que requieren enzimas diluidas con este tampón de dilución.
El tampón de dilución para enzimas de restricción se utiliza para aplicaciones que requieren enzimas diluidas. Las enzimas diluidas en este tampón mantienen una actividad del 50 % al 100 % después del almacenamiento durante un mes a -20 °C.
Composición:
  • 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C)
  • 100 mM de KCl
  • 1 mM de EDTA
  • 1 mM de DTT
  • 50 % de glicerol
  • 0,2 mg/ml de BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 x 1,0 mL
Tipo de producto Tampón de dilución
Categoría de investigación Clonación tradicional