Learn More
Thermo Scientific™ Agua tratada con DEPC
Código de producto. 10213130 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
30 ml
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10213130 30 mL 30 ml
11531575 5 x 1 mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10213130 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0601
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Optimice las aplicaciones relacionadas con el ARN con esta agua desionizada, tratada con dietilpirocarbonato (DEPC) y filtrada por membrana de 0,22 μm.
agua desionizada, tratada con dietilpirocarbonato (DEPC) y filtrada por membrana de 0,22 μm. Ideal para aplicaciones con ARN.
Ideal para aplicaciones con ARN.
  • Libre de endo-, exodeoxiribonucleasas, ribonucleasas y fosfatasas
Nota:
El agua tratada con DEPC no se recomienda para PCR o experimentos in vivo (1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 7.9
Grado Biología molecular
Envase Frasco
Tratamiento(s) Tratado con DEPC
Cantidad 30 mL