Learn More
Thermo Scientific™ DecaLabel DNA Labeling Kit
Código de producto. 10706421 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 reacciones
Tamaño de la unidad:
30 RXN
10706421 30 reacciones 30 RXN
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10706421 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0622
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
El kit de etiquetado de ADN Thermo Scientific™ Fermentas DecaLabel es un sistema completo para la síntesis rápida de sondas de ADN marcadas radioactivamente de actividad altamente específica.
Realice una rápida síntesis de sondas de ADN radiomarcadas de alta actividad específica con el sistema completo proporcionado por el kit de etiquetado de ADN Thermo Scientific™ Fermentas DecaLabel™.
El kit se basa en el método de priming aleatorio mejorado, desarrollado por Feinberg y Vogelstein (1, 2). La principal mejora con respecto a los kits tradicionales de primers aleatorios implica el uso de decámeros aleatorios en lugar de hexámeros para asegurar un recocido más eficiente con ADN a 37 °C. Además, Klenow Fragment, exo- ha sido genéticamente diseñado para eliminar la actividad de las exonucleasas. La enzima mejorada no degrada la sonda marcada durante la reacción y permite un marcado de elevado rendimiento, incluso con bajas cantidades de plantillas. Se pueden marcar de forma uniforme fragmentos de ADN de cualquier longitud. Se suministran dos mezclas de marcado que aportan flexibilidad para poder utilizar dATP o dCTP marcados radioactivamente. Alta radiactividad específica de las sondas: 1 x 109dpm/μg ADN
Rápido: 5 minutos a 37 °C
Alto rendimiento con fragmento Klenow, exo-: sin degradación de una sonda etiquetada durante la reacción
Flexible: adecuado para dATP o dCTP radiomarcado
Recomendada para:
Generación de sondas de ADN radiomarcadas para su uso en una variedad de experimentos de hibridación: Northern y Southern blots, hibridaciones de colonias/placas, dot/slot blots e hibridaciones in situ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Radioactiva
Formato Kit
Tipo de producto final ADN
Labeling Target ADN genómico, productos de PCR, ADN (General)
Incluye etiqueta o tinte No
Método de etiquetado Etiquetado directo
Línea de productos DecaLabel
Tipo de producto Kit de etiquetado de ADN
Cantidad 30 reacciones