Learn More
Thermo Scientific™ Solución de dCTP (100 mM)
Código de producto. 10659690 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10659690 0.25 mL 0.25 ml
1 options
Código de producto. 10659690 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0151
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Optimice las aplicaciones de biología molecular con este dCTP extremadamente puro.
Thermo Scientific™ dCTP (2'-deoxycytidine 5'-triphosphate) is highly stable nucleotide, supplied as 100 mM aqueous solution titrated to pH 7.3-7.5 with NaOH. The nucleotide has greater than 99% purity and is free of nuclease activities and human and E. coli DNA. It is designed for many different molecular biology applications.
Features
  • Greater than 99% purity confirmed by HPLC
  • Free of human and E. coli DNA
  • Highly stable
Applications
  • Long range PCR (40 kb)
  • cDNA synthesis and RT-PCR
  • PCR, qPCR
  • Standard PCR
  • High fidelity PCR
  • DNA labeling and sequencing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 mM
Contenido y almacenamiento dCTP Solution, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte Sin marcar
Grado de pureza o calidad > 99%
Cantidad 0.25 mL
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)
Tamaño (producto final) 40 kb